Merck
PHL89198
没食子酸
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4,5-三羟基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)3C6H2CO2H
CAS号:
分子量:
170.12
Beilstein:
2050274
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
mp
251 °C (dec.) (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI 密鑰
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
没食子酸是一种水溶性酚酸,存在于葡萄和许多植物的叶子中。 没食子酸酯,如单宁、儿茶素没食子酸酯和脂肪族没食子酸酯,是有效的 体外抗氧化剂。 但是,没食子酸本身在 体外也具有抗氧化、抗癌和抗血管生成活性。
其他說明
这种化合物常见于以下属的植物中:桉树属和啤酒花属。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)