certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
propyl gallate
形狀
solid
包裝
pkg of 100 mg
mp
251 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI 密鑰
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
没食子酸是一种水溶性酚酸,存在于葡萄和许多植物的叶子中。 没食子酸酯,如单宁、儿茶素没食子酸酯和脂肪族没食子酸酯,是有效的 体外抗氧化剂。 但是,没食子酸本身在 体外也具有抗氧化、抗癌和抗血管生成活性。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAC5951。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1