Merck
PHL89379
柠檬苦素
phyproof® Reference Substance
别名:
吴茱萸碱, 柠檬苦素, 柠檬苦素酸 3,19:16,17 二内酯, 白藓脑内酯, 螺内酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H30O8
CAS号:
分子量:
470.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C[C@@H]13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H30O8/c1-22(2)15-9-16(27)24(4)14(25(15)12-31-18(28)10-17(25)33-22)5-7-23(3)19(13-6-8-30-11-13)32-21(29)20-26(23,24)34-20/h6,8,11,14-15,17,19-20H,5,7,9-10,12H2,1-4H3/t14-,15-,17-,19-,20+,23-,24-,25+,26+/m0/s1
InChI 密鑰
KBDSLGBFQAGHBE-MSGMIQHVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
柠檬苦素可用于柑橘制品中柠檬苦素的定量测定。也可用于其他试验作为对照、标准品或竞品,或用于柠檬苦素的生理学、代谢和生物合成研究。
生化/生理作用
柠檬苦素是一种三萜类糖苷配基,是柑橘类水果的苦味成分。它对几种癌细胞系具有抗增殖、凋亡的活性,并抑制由乙氧基甲烷诱导的大鼠结肠癌。它还可以通过抑制HIV-1蛋白酶的活性来抑制培养的单核细胞、巨噬细胞和单核细胞中的HIV-1复制。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)