Merck
PHL89237
山奈酚3-β-D-吡喃葡萄糖苷
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4′,5,7-四羟基黄酮3-葡萄糖苷, 3-(β-D-吡喃葡糖基)-5,7-二羟基-2-(4-甲氧基苯基)-4H-1-苯并吡喃-4-酮, 3-葡萄糖基山奈酚, 山萘酚3-葡萄糖苷, 紫云英苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O11
CAS号:
分子量:
448.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
类似的山奈酚甙降低了Wistar大鼠的食物摄入量和相应的体重增加。未测试葡萄糖苷。
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: allium ginkgo glycyrrhiza humulus primula sambucus serenoa
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)