Merck
PHL83864
Afzelin
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4′,5,7-四羟基黄酮 3-鼠李糖甙, Afzeloside, 山柰酚, 山柰酚3-O-α-L-鼠李糖甙, 山柰酚3-鼠李糖甙
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O10
CAS号:
分子量:
432.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
SMILES 字串
OC1=CC(O)=C(C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)=C(C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-18,21-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,21-/m0/s1
InChI 密鑰
SOSLMHZOJATCCP-AEIZVZFYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
應用
保护DNA、抗氧化、抗炎、吸收紫外线活性和抗菌活性。
生化/生理作用
iNOS抑制剂、NADPH氧化酶抑制剂
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)