Merck
PHL83904
Ruberythric acid
phyproof® Reference Substance
别名:
Alizarin 2-β-primeveroside, Rubianic acid, Rubierythric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H26O13
CAS号:
分子量:
534.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C25H26O13/c26-12-7-35-24(22(33)18(12)29)36-8-14-20(31)21(32)23(34)25(38-14)37-13-6-5-11-15(19(13)30)17(28)10-4-2-1-3-9(10)16(11)27/h1-6,12,14,18,20-26,29-34H,7-8H2/t12-,14-,18+,20-,21+,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChI 密鑰
GCGGSVAWTYHZBI-CVQRFVFPSA-N
一般說明
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)