Merck
PHL83886
巴利森苷B
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H40O19
分子量:
728.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](OC2=CC=C(COC(CC(CC(O)=O)(O)C(OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)=O)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI 密鑰
UNLDMOJTKKEMOG-IWOWLDPGSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
PHL83886-10MG4054839926051