Merck
PHL83261
紫檀芪
phyproof® Reference Substance
别名:
3,5-二甲氧基-4'-羟基茋, 4-[(1E)-2-(3,5-二甲氧基苯基)乙烯基] 苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16O3
CAS号:
分子量:
256.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccc(O)cc2)c1
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
VLEUZFDZJKSGMX-ONEGZZNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
抗氧化、抗增殖、细胞凋亡诱导、抗高血糖、抗糖尿病。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)