等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
mp
~260 °C
SMILES 字串
Oc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)cc1
InChI
1S/C15H14O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-2,4-5,7-8,16-17,19-20H,3,6H2
InChI 密鑰
VGEREEWJJVICBM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苹果中发现的主要多酚;根皮苷苷元。
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
与连-二羰基化合物如乙二醛和甲基乙二醛反应,防止与生物大分子的细胞毒性结合。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2