Merck
PHL80241
香芹酚
phyproof® Reference Substance
别名:
5-异丙基-2-甲基苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
150.22
Beilstein:
1860514
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
製造商/商標名
PhytoLab
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI 密鑰
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)