About This Item
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
camphoraceous; woody; spicy
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI 密鑰
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... UGT1A4(54657)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 香芹酚和百里酚混合物:潜在的抗癌和抗菌治疗剂。:本综述探讨了香芹酚和百里酚混合物的合成、表征和生物活性,重点介绍了它们作为抗癌和抗菌剂的潜力。该研究强调了这些化合物在新治疗策略开发中的重要性(Peter et al., 2024)。
- 作为抗炎和神经保护剂的精油成分:关于小神经胶质细胞调节的见解。: 本综述考察了包括香芹酚在内的精油成分在调节小神经胶质细胞活性中的作用。这些发现表明精油成分有显著的抗炎和神经保护作用,为它们在神经性炎症疾病中的潜在治疗应用提供了见解(Stojanović et al., 2024).
- 香芹酚在视网膜变性动物模型中保护作用的证据。: 本研究证明了香芹酚在视网膜变性模型中的保护作用。结果表明,香芹酚可以减轻视网膜损伤并保护视网膜功能,表明其作为视网膜疾病治疗剂的潜力(Inda et al., 2024)。
免責聲明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>212.0 °F
閃點(°C)
> 100 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W224502-100G | |
W224502-100G-K | 4061837799907 |
W224502-SAMPLE | |
W224502-SAMPLE-K | 4061837509032 |
W224502-1KG | |
W224502-1KG-K | 4061837799914 |
W224502-5KG | |
W224502-5KG-K | 4061837799921 |