Merck
PHL80224
二酒石酸尼古丁
phyproof® Reference Substance
别名:
(-)-尼古丁 酒石酸氢盐, (-)-1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 (+)-酒石酸氢盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2 · 2C4H6O6
CAS号:
分子量:
462.41
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
SMILES 字串
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChI 密鑰
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
原型烟酸乙酰胆碱受体激动剂;天然异构体。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
289.8 °F
閃點(°C)
143.2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)