Merck
CRM40921
Supelco
alpha-Humulene 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
品質等級
產品線
TraceCERT®
形狀
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
特點
calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
應用
cannabis testing
cannabis testing
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
InChI 密鑰
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)