agency
BP
API 家族
ritonavir
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
pkg of 100 mg
製造商/商標名
BP
儲存條件
dry at room temperature
顏色
off-white
mp
122-126 °C
溶解度
ethanol: soluble
isopropanol: soluble
methanol: soluble
密度
1.239 g/cm3 at 20 °C
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[s]1c(nc(c1)CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OCc4[s]cnc4)Cc3ccccc3)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
InChI 密鑰
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3