Merck
749001
Sigma-Aldrich
4,6-Dioxoheptanoic acid-3,4,5,6,7-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
Succinylacetone-3,4,5,6,7-13C5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CO13CH213CO13CH2CH2COOH
分子量:
163.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.13
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
97% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
66-67 °C (lit.)
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[13CH3][13C](=O)[13CH2][13C](=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-5(8)4-6(9)2-3-7(10)11/h2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1+1,2+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
WYEPBHZLDUPIOD-JBSMRZEESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)