97786-U
1 of 9
Millipore
MX0SP20CL3
Millistak+® HC Pro Pod深度过滤器
Supelco
97785-U
VersaPak® 硅胶柱
82025-U
Hamilton PRP-1 HPLC 色谱柱
UFC8010D
Amicon® Ultra-4离心过滤装置,注册用于IVD
FCISI012
Supel™ 层析色谱柱
Sigma-Aldrich
40236
十二烷基二甲基氧化胺 溶液
USP
1283200
甲酸
1.25069
MiniChrom Column Fractogel TMAE (M), 5 ml
91973
AMBERLITE ™ HPR1100 钠形式
bed wt., 50 g
pkg of 10
LPLC: suitable
150 mL
Spherical Silica
20-45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。