蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽壓力
44.8 mmHg ( 20 °C)
形狀
liquid
自燃溫度
1004 °F
expl. lim.
57 %
製造商/商標名
USP
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
pH值
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
pKa (20 °C)
3.7
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI 密鑰
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。为支持本产品而提供的所有信息,包括 SDS 和任何产品信息手册,均在发布药典授权下开发和发布。
欲了解更多信息和支持,请访问 药典发布网站 。
欲了解更多信息和支持,请访问 药典发布网站 。
應用
甲酸USP参考标准品的预期用途是USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
121.1 °F - closed cup
閃點(°C)
49.5 °C - closed cup