Merck
91387
Supelco
3-羟基-3-甲基谷氨酸
analytical standard
别名:
3-羟基-3-甲基戊二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(CH3)(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
162.14
Beilstein:
1769194
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤5% water (calc. from elemental analysis)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)