材料
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
特點
closure type crimp seal
硬度
60 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of × 1000 ea
直徑× 厚度
11 mm × 1.0 mm
開口尺寸
5.5 mm
接頭
thread for 11 mm
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
854980-U | 4061833024355 |