主要文件
843203
TOYOPEARL® CM-650M Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
粒徑:
65 μm
基質活性組:
carboxymethyl phase
基質:
hydroxylated methacrylic polymer
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 100 mL
製造商/商標名
Tosoh 43203
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
carboxymethyl phase
粒徑
65 μm
工作pH值
2-13
容量
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)