主要文件
842155
TSKgel® Phenyl-5PW Guard Cartridge
L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pk of 3 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
包裝
pk of 3 ea
製造商/商標名
Tosoh 42155
參數
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
長度 × 內徑
1 cm × 2 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
Phenyl-5PW phase
粒徑
10 μm
工作pH值
2-12
分離技術
hydrophobic interaction (HIC)
一般說明
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW column, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
需要但未提供
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)