819308
别名:
TSKgel® Holder
1 of 10
Sigma-Aldrich
793361
氧化锌纳米颗粒油墨
P1379
TWEEN ® 20
721077
氧化锌,分散体
544906
氧化锌
VERO Cell Line
P9416
739448
银纳米线悬浮液
D6546
杜氏改良 Eagle 培养基 - 高葡萄糖
P1754
TWEEN ® 80
Supelco
24634
10L 泰德拉 ® PLV 气体采样袋,带 Thermogreen ® LB-2 隔膜
Holder for 2 mm I.D. TSKgel® Guard Cartridges, pkg of 1 ea
stainless steel
TSKgel®
pkg of 1 ea
Tosoh 19308
HPLC: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.