主要文件
82039-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 2.1 mm, stainless steel
材料
stainless steel
包裝
pack of 5 ea
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
20 mm × 2.1 mm
基質
polymeric particle platform
polymeric
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)