产品名称
Hamilton PRP-X100 HPLC色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
材料
stainless steel column
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.1 mm
基質
PS-DVB particle platform
polymeric
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
10 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hamilton PRP-X100 聚合物 HPLC 色谱柱用于分离离子色谱中的阴离子。
應用
- 使用体外UBM和HPLC-ICP-MS检测进行生物可达性评估期间砷的稳定性。: 本论文讨论了使用HPLC-ICP-MS进行生物可达性测试时砷的稳定性,强调了该方法在环境和健康风险评估中的稳健性(Tokalioglu S et al., 2020, Tokalioglu S et al., 2020)。
- 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定小儿至宝丸中砷形态及其药代动力学特性。: 本研究提供了以HPLC-ICP-MS评估传统医学中砷的药代动力学的见解,展示了其分析能力(Han X et al., 2016, Han X et al., 2016)。
- 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)在工作场所空气中铬化合物测定中的应用。: 本研究利用HPLC-ICP-MS监测工作场所空气中的铬化合物,强调该方法在职业健康中的应用(Stanislawska M et al., 2013, Stanislawska M et al., 2013)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
82011-U | 4061838551191 |