主要文件
82016-U
Hamilton® PRP-1 (7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
Hamilton PRP-1 HPLC 色谱柱, 7 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L21
製造商/商標名
Hamilton
包裝
1 ea of
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 4.1 mm
基質
PS-DVB particle platform
polymeric
基質活性組
polymer
粒徑
7 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Hamilton PRP-1 是聚合物反相色谱柱,在高 pH (pH 8 - 13) 条件下或化合物在硅胶基质色谱柱上峰形较差时,它是理想的选择。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)