product name
Partisil™ 5 ODS3 HPLC色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
產品線
Partisil™
特點
endcapped
製造商/商標名
Partisil™
標籤範圍
10.5% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
基質
octadecyl
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
85 Å
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Partisil™ 5 ODS3 HPLC柱的填料为Partisil ODS-3反相介质。C-18聚合物相,碳载量10.5%。经端封处理使硅烷醇失活,从而尽可能减少对离子抑制或离子对试剂的需求。用于分离药物、天然产物、食物、生物和环境污染物。
應用
Partisil™ 5 ODS3 HPLC 柱可用于通过高效液相色谱(HPLC)与电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)检测进行煤炭工艺物料流、页岩油、溶剂精炼煤和粗油的同时多元素物种形成。
法律資訊
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Elemental speciation via high-performance liquid chromatography combined with inductively coupled plasma atomic emission spectroscopic detection: application of a direct injection nebulizer.
Analytical Chemistry, 59(6), 879-887 (1987)