產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 25 mL
製造商/商標名
Tosoh 19803
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
carboxymethyl phase
粒徑
35 μm
工作pH值
2-13
容量
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離技術
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C