Key Documents
814695
TOYOPEARL® CM-650S Bulk Media
phase carboxymethyl, bottle of 1 L, 35 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
產品線
TOYOPEARL®
形狀
slurry
特點
counter ion Na+
包裝
bottle of 1 L
製造商/商標名
Tosoh 14695
參數
3 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
carboxymethyl phase
粒徑
35 μm
工作pH值
2-13
分離技術
cation exchange
一般說明
Toyopearl CM-650 resin is a weak cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
104.0 °F
閃點(°C)
40 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)