819018
别名:
TSKgel® Holder
1 of 10
Sigma-Aldrich
389374
D-葡萄糖-13C6
Z600172
Hellma® 荧光比色皿,大标准吸收池
Z551260
IKA® Lab Disc magnetic stirrer
Supelco
59660-U
独立式柱套
817201
TSK-GEL® 反相 HPLC 色谱柱
226904
甲氧胺 盐酸盐
Dowex Monosphere 550A UPW
69479
N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺
Millipore
73044
甜醇片
XX6602500
溶剂过滤分配器,25 mm
Holder for 3.2 mm I.D. TSKgel® Guard Cartridges, pkg of 1 ea
stainless steel
TSKgel®
pkg of 1 ea
Tosoh 19018
HPLC: suitable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。