808092
别名:
TSKgel® Hardware and Accessories
1 of 10
818255
Endfitting with fixed 1 μm frit for TSKgel® Super Series RP and SuperH2 Columns
803410
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit
59037
色谱柱筛板
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns
Supelco
58420-U
Valco® 柱前过滤器
Z227323
Supelco® 柱前过滤器
819834
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 4.6 mm BioAssist® PEEK Columns
57677
适用于 Isolation Technologies 在线过滤器的筛板
SYNA832440
Synthware™ inlet adapter with fritted disc
55081
适用于 Upchurch 生物兼容的在线过滤器的筛板
stainless steel frit
TSKgel®
pkg of 1 ea
Tosoh 08092
HPLC: suitable
2 μm
6 mm ID SS TSKgel columns
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。