主要文件
55081
适用于 Upchurch 生物兼容的在线过滤器的筛板
pore size 2.0 μm, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
材料
PEEK
包裝
pkg of 10 ea
孔徑
2.0 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
更換零件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
商品
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.