主要文件
807210
TSKgel® DEAE-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
别名:
用于 7.5mm 内径 TSKgel® DEAE-5PW 色谱柱的凝胶保护柱套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
product name
TSKgel® DEAE-5PW Guardgel Kit, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 20 μm particle size
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
特點
counter ion Cl-
製造商/商標名
Tosoh 07210
參數
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
2.5 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒徑
20 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值
2-12
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guardgel Kit for 7.5mmID TSKgel DEAE-5PW column
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
102.2 °F
閃點(°C)
39 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)