主要文件
806762
TSKgel® PW-Type (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
别名:
用于 7.5mm 内径的 TSK-GEL G2500PWGMPW 色谱柱的保护柱,13μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 06762
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 7.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
13 μm
孔徑
mixed
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G2500PW-GMPW columns, 13μm
外觀
Shipped in water.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)