产品名称
TSK-GEL® 体积排阻(PW 类型)高效液相色谱柱, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 17 μm particle size
材料
stainless steel
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 05764
參數
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10 bar max. pressure
80 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
30 cm × 7.5 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
hydroxylated methacrylate phase
粒徑
17 μm
孔徑
1000 Å pore diameter
工作pH值
2-12
分離技術
size exclusion (SEC)