技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
298-299 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3