主要文件
77033AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX G-DM 毛细管气相色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
材料
fused silica
描述
GC capillary column
包裝
pkg of 1 ea
參數
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β值
500
df
0.12 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
30 m × 0.25 mm
基質活性組
non-bonded; 2,3-di-O-methyl-6-t-butyl silyl derivative of γ-cyclodextrin phase
應用
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
柱類型
capillary chiral
分離技術
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
键合 2,6-二-O-甲基-6-叔丁基甲硅烷的 γ-环糊精衍生物固定相。该相具有较宽的手性选择性,可分离脂族、烯族和芳族对映异构体。它结合了 PM 和 PH 相的选择性。
抗化學/物理腐蝕性
温度限值:
  • -10°C 至 200 °C 等温,程序升温可设置到 220 °C
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Copper-catalyzed conjugate addition on macrocyclic, cyclic, and acyclic enones with a chiral phosphoramidite ligand having a C2-symmetric amine moiety
Hyun Choi, Yong, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13 (8), 801-804 (2002)