Merck
72642
Supelco
2-甲氧基氢醌
analytical standard
别名:
二甲氧基对苯二酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)C6H3(OH)2
CAS号:
分子量:
140.14
Beilstein:
2045285
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
88-91 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI 密鑰
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)