主要文件
67963
Supelco
N-Nitrosomethylphenylamine
analytical standard
别名:
N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA), N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, NMPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8N2O
CAS号:
分子量:
136.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
SMILES 字串
N(N=O)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
MAXCWSIJKVASQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)