主要文件
67661
Supelco
N-Nitrosoethylisopropylamine
analytical standard
别名:
N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, EIPNA, NEIPA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H12N2O
CAS号:
分子量:
116.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.05
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N(N=O)(C(C)C)CC
InChI
1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
VGGZTNNNXAUZLB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.6 °F - (calculated)
閃點(°C)
65.9 °C - (calculated)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)