主要文件
65730-U
Supelco
Discovery® Zr-Carbon 高效液相色谱柱
3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
材料
stainless steel column
產品線
Discovery®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
1% Carbon loading
參數
≤100 °C temp. range (up to 150 °C with special hardware)
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 4.6 mm
表面積
30 m2/g
基質
zirconia, spherical, porous particle platform
polymeric
基質活性組
carbon phase
粒徑
3 μm
孔徑
300 Å
工作pH值範圍
1-14
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Discovery Zr-Carbon 色谱柱是由多孔球形表面覆盖有有机层的氧化锆颗粒构成。它是位置异构体和非对映异构体进行反相分离时的理想选择。这种填料的色谱柱与其它氧化锆和硅胶基质 Discovery 固定相的选择性相互补充,适用于 1~14 所有 pH 范围的流动相。当 C18 柱效果不理想时,此色谱柱是非常好的替代选择。
特點和優勢
  • 对于几何异构体和非对映异构体的分离效果极佳。
  • 表面疏水性很强。
  • 与适用于非离子性化合物的其他 Discovery Zr 固定相比,保留特性差异很大。
  • 类似于多孔的石墨化碳,但比石墨化碳多了一种离子交换作用。
其他說明
请避免使用此色谱柱处理稠环芳烃,Discovery Zr-Carbon 柱对这类化合物的保留能力太强。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Protocol for HPLC Analysis of Xylene Isomers on Discovery® Zr-Carbon