一般說明
PlatePrep 96 孔真空萃取装置,包括透明的丙烯酸材料顶盖,这使得进行 96 孔板固相萃取时可以很方便地观察流速。聚丙烯底座具有极好的抗化学腐蚀能力,同时有一个可拆解的真空表/减压阀能控制所有孔的流速。
这个组合紧密的 96 孔真空萃取装置连结一个 SPE 96 孔提取板能同时处理 96 个样品。单阀控制、平行处理能力和均匀的流体动力学特性可进行更方便的方法开发,减少干扰,提高重现性。没使用过的孔可以盖上盖以后再用。
PlatePrep 96 孔真空萃取装置起动包(产品目录号 575650-U)可供不熟悉 96 孔固相萃取技术的分析人员使用。起动包含有 96 孔固相萃取所需的 PlatePrep 真空萃取装置和关键必需附件。
这个组合紧密的 96 孔真空萃取装置连结一个 SPE 96 孔提取板能同时处理 96 个样品。单阀控制、平行处理能力和均匀的流体动力学特性可进行更方便的方法开发,减少干扰,提高重现性。没使用过的孔可以盖上盖以后再用。
PlatePrep 96 孔真空萃取装置起动包(产品目录号 575650-U)可供不熟悉 96 孔固相萃取技术的分析人员使用。起动包含有 96 孔固相萃取所需的 PlatePrep 真空萃取装置和关键必需附件。
成分
入门套件包括:
- 1 件 PlatePrep 真空萃取装置
- 1 块 96 方形孔收集板,2mL 聚丙烯材质 (575653-U)
- 2 个一次性贮存器/废物盘,聚氟乙烯材质 (575654-U)
- 1 件 96 方孔可穿孔盖垫 (575655-U)
- 5 个试剂贮存器 (R9259-100EA)
- 1 个簇式试管架 (CLS4410-960EA)
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Matthew J Dominguez et al.
Protein expression and purification, 152, 84-91 (2018-07-25)
Protein purification is essential in the study of protein structure and function, and the development of novel therapeutics. Many studies require purifying multiple proteins at once, increasing the demand for improved purification methods. We hypothesized that multiple chromatography columns could
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
575650-U | 4061832628349 |