主要文件
R9259
Texan 多通道移液器试剂槽
without lid, non-sterile, pack of 100 ea
别名:
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121522
NACRES:
NB.01
材料
V-bottom bottom
colorless
polypropylene
無菌
non-sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Excel Scientific RSV-0175-N10
容量
175 mL
應用
clinical testing
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Texan 试剂储罐可重复使用,是一次性试剂储罐的环保替代品。容量超大,减少补液次数且省时。V 形底座兼容 8 道和 12 道多管移液器,最大限度避免试剂浪费。盖子可拆卸 - 与球窝铰链相连 - 并紧紧锁住,确保剩余试剂安全储存。关闭盖子后,Texan 试剂储罐可堆叠。盖子周边的脊状突起防止滑动。材质为透明、耐化学腐蚀、可高压蒸汽灭菌的聚丙烯。模制刻度标记提供 25、50、75、100、125 和 150 mL 的体积指示。
法律資訊
Texan is a trademark of Excel Scientific, Inc.