57406
1 of 10
Supelco
40662
西玛嗪
Millipore
SLFHX13
Millex®疏水PTFE针式过滤器
46451
氟虫腈
S347361
DIMETHYL 2,3,5,6-TETRACHLOROTEREPHTHALATE
45398
草克乐
CRM01874
倍硫磷
31712
精吡氟禾草灵
57400-U
PHRED 光化学反应器
16785
46424
安果 溶液
10 m × 0.5 mm
2.0 mL
for use with PHRED Reactor
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。