產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
acetic acid anhydride as stabilizer
濃度
~80% in xylene
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C(=O)CSP(=S)(OC)OC
InChI
1S/C6H12NO4PS2/c1-7(5-8)6(9)4-14-12(13,10-2)11-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
AIKKULXCBHRFOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
实验方案
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.