主要文件
57332
Supelco
温度计
L 5 in., temperature -10-110 °C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
材料
glass fiber
參數
-10-110 °C temperature
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
長度
5 in.
應用
food and beverages
相容性
for use with SPME sampling stand
一般說明
当使用固相微萃取支架和加热/搅拌盘时用于监测样品温度。
應用
在多环芳烃的 SPME 分析中,用温度计控制样品的温度。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT RE 2
標靶器官
Central nervous system, hearing organs
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F
閃點(°C)
44 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons by SPME-GC-FID in environmental and tap waters.
Coelho, Emanuel, Celia Ferreira, and Cristina MM Almeida.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 19, 1084-1097 (2008)