主要文件
Z125369
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
標籤
A
接合處
joint: ST/NS14/20
製造商/商標名
Ace Glass 502826
螺紋內徑
7.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
法律資訊
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
更換零件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z125369-1EA4061832346724