主要文件
57148-U
Supelco
SPE tube
Si-5G-44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
产品名称
12mL Si-5G-44%H2SO4/Si 固相萃取管, pk of 20
材料
polypropylene tube
成份
bed wt., 5 g
包裝
pk of 20
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
基質活性組
silica bonding
應用
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)