Key Documents
29130-U
Supelco
具有熔融玻璃内衬管的钳口样品瓶
volume 0.3 mL, clear glass vial, Interlocked vial (with fused-in insert), crimp top, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.3 mL
接頭
thread for 11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该新型样品瓶/内衬管限定容量的样品瓶为 300μL 玻璃内衬管,其永久性熔入 12×32mm 玻璃样品瓶。该产品具有一般微量样品瓶的简易性和功能,但费用却大大降低。
  • 内衬管位于样品瓶中心
  • 玻璃的相互熔融消除了污染的可能性
  • 样品瓶由硼硅酸盐 1 型玻璃制成,可选择透明或棕色玻璃
·
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)