材料
clear glass vial
lips on vial glass insert
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.25 mL
接頭
thread for 10-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
样品瓶采用独特的 StepVial 设计,将限定容量的内衬管精确定位到瓶颈中间。样品瓶顶的内部加工成凹陷形,使得内衬管的顶部正确地靠在样品瓶中。