主要文件
57062
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE 小柱
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
材料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質等級
agency
suitable for ISO 25101
特點
endcapped
成份
bed wt., 100 mg
包裝
pk of 108
標籤範圍
17% C loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容積
1 mL
基質
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
基質活性組
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
粒徑
45 μm
孔徑
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supelclean ENVI-18 SPE管用于涉及极性(通常为水)或中等极性样品基质(流动相)和非极性固定相的反相分离。
助留机理:反相
样品基质相容性:含水溶液(饮用水、地下水、废水)
  • 多点键合,十八烷基 (17%C)(封端)
  • 非常适用于从含水环境样品中净化、萃取和浓缩污染物
  • 更高的 17%C 含量可得到更大的键合能力以及更高的回收率
  • 更高的碳含量也可提供更好的耐极端 pH 条件的性能
  • 用于从废物中提取除草剂、杀真菌剂和杀虫剂
法律資訊
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.